missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SCARA5 Polyclonal antibody specifically detects SCARA5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SCARA5 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | FLJ23907, MGC45780, scavenger receptor class A, member 5 (putative), testis expressed scavenger receptor, UNQ2938/PRO28700 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SCARA5. The immunogen is located within amino acids 350 - 400 of SCARA5. Amino Acid Squence: KGDRGPKGEKGEKGDRA |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?