Learn More
Solución estándar de escandio, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12933215 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12933215 100 mL 100 ml
12943215 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12933215 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 051 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    80.49€ / 100 ml
    Ahorro 22.51€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifica
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.