Learn More
Solución de escandio para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12907303 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12907303 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12907303 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 451 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.35€
    69.79€ / 100 ml
    Ahorro 23.56€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium
Envase Frasco
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Concentración 100 mg/L
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
Nombre IUPAC escandio
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:33330