Learn More
SCAMP1 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™
Código de producto. 30584598 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30584598 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30584598 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345440G
Rabbit Polyclonal Antibody
SCAMP1 Polyclonal antibody specifically detects SCAMP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCAMP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen secretory carrier membrane protein 1SCAMP37SCAMP, secretory carrier-associated membrane protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno secretory carrier membrane protein 1. (Uniprot# O15126)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9522
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG