Descripción
SCAMP1 Polyclonal antibody specifically detects SCAMP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SCAMP1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | secretory carrier membrane protein 1SCAMP37SCAMP, secretory carrier-associated membrane protein 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human SCAMP1 (NP_004857.4). MSDFDSNPFADPDLNNPFKDPSVTQVTRNVPPGLDEYNPFSDSRTPPPGGVKMPNVPNTQPAIMKPTEEHPAYTQIAKEHALAQAELLKRQEELERKAAELDRREREMQNLSQHGRKNNWPPLPSNFPVGPCFYQDFSVDIPVEFQKTVK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |