Learn More
SC65 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18611711 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611711 0.1 mL 0.10 ml
18678260 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18611711 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2946400.1ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SC65 Polyclonal antibody specifically detects SC65 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SC65
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen leprecan-like 4, Leprecan-like protein 4, NO55, 55kDa, NOL55, Nucleolar autoantigen No55, SC65rat synaptonemal complex protein, synaptonemal complex protein SC65
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 338-437 of human P3H4 (NP_006446.1). FHRARWGLEEEDFQPREEAMLYHNQTAELRELLEFTHMYLQSDDEMELEETEPPLEPEDALSDAEFEGEGDYEEGMYADWWQEPDAKGDEAEAEPEPELA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10609
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus