Learn More
SC57666, MedChemExpress
Código de producto. 16483169
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483169 1 mg 1 miligramo
16442388 5 mg 5 miligramos
16440189 10 mg 10 miligramos
16430706 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483169 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00129
MedChemExpress SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC57666
CAS 158959-32-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17FO2S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (316.07 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)CCC2)C=C1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 316.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.39
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation