Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores de inmersión SC150
Código de producto. 10404150 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SC150
SC150 con abrazadera
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tensión Frecuencia unitSize
10404150 SC150 230 V 50 Hz cada uno
10743267 SC150 con abrazadera 230 V 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10404150 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1530001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00€
    2060.00€ / paquete de 1
    Ahorro 75.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la temperatura entre – 28 y +150 °C con los circuladores SC150: el modelo básico de la nueva generación de termostatos de calidad superior.
Mantenga la temperatura entre – 28 y +150 °C con los circuladores de inmersión Thermo Scientific™ SC150. Este modelo básico de la nueva generación de termostatos de calidad superior incluye una pantalla digital mejorada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso. Ajuste con facilidad la temperatura para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.
Diseñado para ofrecer facilidad de uso y eficiencia energética con potentes funciones de bombeo y calentamiento para aplicaciones de bucle cerrado
  • Temperatura máx.: de 150 °C
  • Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir con la clase de seguridad III
  • Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
  • Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
  • Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
  • Cinco ajustes de temperatura programables
  • Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
  • Dos niveles de ajuste de la velocidad de la bomba para aumentar el caudal o la agitación del baño
  • Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
  • El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
  • Alarma acústica y óptica
  • Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con abrazadera (solo –0016, –0018 y –0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 230 V/50 Hz
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL y RoHS
Comunicaciones USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Caudal 17 l/min
Intervalo de temperatura De 13 °C a 150 °C
Capacidad calorífica 2 kW/1,2 kW
Presión máxima 300 mbar (4,35 psi)
Modelo SC150
Clase de seguridad 3/FL
Temperatura máxima (métrico) 150 °C
Estabilidad de la temperatura 0,02 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,8 x 5,4 x 13,2 pulg (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 19,9 cm
Anchura (imperial) 5,4 in
Anchura (métrico) 13,8 cm
Altura (imperial) 13,2 in
Altura (métrico) 33,6 cm
Peso (imperial) 3,3 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz