Learn More
SB-674042, MedChemExpress
Código de producto. 16484248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484248 10 mg 10 miligramos
16406977 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10898
MedChemExpress SB-674042 is a potent and selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kd = 3.76 nM); exhibits 100-fold selectivity for OX1 over OX2 receptors.
SB-674042 is a potent and selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kd = 3.76 nM)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-674042
CAS 483313-22-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21FN4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (55.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C2=C(C(N3[C@H](CC4=NN=C(C5=CC=CC=C5)O4)CCC3)=O)N=C(C)S2)C=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 448.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.51
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation