Learn More
SB-649868, MedChemExpress
Código de producto. 16496877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496877 5 mg 5 miligramos
16472976 25 mg 25 miligramos
16471099 1 mg 1 miligramo
16455136 100 mg 100 miligramos
16434178 10 mg 10 miligramos
16430527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108065mg
MedChemExpress SB-649868 is a potent and selective orally active orexin (OX) 1 and OX2 receptor antagonist (pKi =9.4 and 9.5 at the OX1 and OX2 receptor, respectively).
SB-649868 is a potent and selective orally active orexin (OX) 1 and OX2 receptor antagonist (pKi =9.4 and 9.5 at the OX1 and OX2 receptor, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-649868
CAS 380899-24-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24FN3O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK649868
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (209.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)SC(C)=N1)N3CCCC[C@H]3CNC(C4=C(C=CO5)C5=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 477.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.55
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism