Learn More
SB-408124, MedChemExpress
Código de producto. 16480628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480628 5 mg 5 miligramos
16468188 10 mg 10 miligramos
16457936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70068
MedChemExpress SB-408124 is a non-peptide OX1 receptor antagonist with Kis of 57 nM and 27 nM in whole cell and membrane, respectively. SB-408124 exhibits 50-fold selectivity over OX2 receptor.
SB-408124 is a non-peptide OX1 receptor antagonist with Kis of 57 nM and 27 nM in whole cell and membrane, respectively. SB-408124 exhibits 50-fold selectivity over OX2 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-408124
CAS 288150-92-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18F2N4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (140.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C)=NC2=C(C=C(C=C21)F)F)NC3=CC=C(C=C3)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 356.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.37
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation