Learn More
SB 242235, MedChemExpress
Código de producto. 16497498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497498 10 mg 10 miligramos
16423527 50 mg 50 miligramos
16419987 5 mg 5 miligramos
16407466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18306
MedChemExpress SB-242235 is a potent and selective p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of 1.0 μM in primary human chondrocytes.
SB-242235 is a potent and selective p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of 1.0 μM in primary human chondrocytes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 242235
CAS 193746-75-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20FN5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (135.83 mM)
SMILES COC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCNCC4)=N1
Peso molecular (g/mol) 353.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.39
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease