Learn More
SB 202190, MedChemExpress
Código de producto. 16470966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16470966 200 mg 200 miligramos
16454826 100 mg 100 miligramos
16420147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10295
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 202190
CAS 152121-30-7
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14FN3O
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (301.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C(O)C=C4)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 331.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.34
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease