Learn More
SB 202190, MedChemExpress
Descripción
SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SB 202190 |
| CAS | 152121-30-7 |
| Color | Light Nude |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H14FN3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (301.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C(O)C=C4)=N2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 331.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.34 |
| Mostrar más |