Learn More
R&D Systems™ Satellite2 Repeat Primer
Código de producto. 18285581 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18285581 0,2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18285581 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP1716550.2ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.47€
    102.90€ / 0.2 ml
    Ahorro 36.57€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 0,2 mL
Para utilizar con (aplicación) ChIP
Tipo Primer