Learn More
R&D Systems™ Satellite2 Repeat Primer
Código de producto. 18205363 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18205363 0,5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 18205363 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP1716550.5ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.08€
    149.10€ / 0.5 ml
    Ahorro 24.98€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 0,5 mL
Para utilizar con (aplicación) ChIP
Tipo Primer