Learn More
Sartorius™ Concentrador centrífugo Vivaspin™ 2 con Hydrosart™ Membrana de celulosa regenerada (RC)
Tienda Sartorius Productos
Descripción
Vivaspin Los concentradores están diseñados para la concentración o diafiltración de volúmenes de muestra iniciales de hasta 3 mL y se pueden utilizar con rotores de cubeta oscilante o de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 15 mL. El diseño de membrana vertical patentado de Vivaspin y la cámara de filtración de canal delgado (US 5,647,990) minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades para soluciones repletas de partículas uniformes. La velocidad de Vivaspin Los productos combinados con baja superficie interna y área de membrana permiten una recuperación superior de soluciones muy diluidas. El Vivaspin 2 también ofrece flexibilidad para la optimización de procesos: se puede pipetear directamente el concentrado desde la cámara de punto muerto (integrada en la parte inferior del concentrador) o invertir la centrifugación del concentrado hacia el tapón de recuperación (que se puede sellar para almacenamiento). Cualquiera de los dos métodos da lugar a una recuperación casi total del concentrado.
- Alta recuperación de retenido > 90%
- Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
- Compatibilidad de rotor universal
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Centrifugación inversa opcional para recuperación de concentrado
- Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml) |
| Material (membrana) | Hydrosart |
| MWCO | 2 kDa |
| Volumen de muestra | Hasta 3 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 25/paq. |
| Tipo | Concentrador centrífugo |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Mostrar más |