Learn More
Sartorius™ Concentrador centrífugo Vivaspin™ 2 con Hydrosart™ Membrana de celulosa regenerada (RC)
BIOPHARMA
Código de producto. 11788813 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
11788813 30 kDa 25/paq. paquete de 25
11778813 10 kDa 25/paq. 25 PCS
11770726 10 kDa 100/paq. paquete de 100
11768813 5 kDa 25/paq. paquete de 25
11780726 5 kDa 100/paq. paquete de 100
11877493 2 kDa 25/paq. 25 PCS
11700736 2 kDa 100/paq. paquete de 100
11790726 30 kDa 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11788813 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor VS02H21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    167.27€ / paquete de 25
    Ahorro 7.73€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los concentradores centrífugos Vivaspin™ 2 son unidades de ultrafiltración desechables para la concentración de macromoléculas. Con una amplia gama de valores de corte de peso molecular (MWCO) y materiales de membrana, son adecuados para diversos sustratos, como proteínas, virus, ácidos nucleicos y nanopartículas.
Vivaspin Los concentradores están diseñados para la concentración o diafiltración de volúmenes de muestra iniciales de hasta 3 mL y se pueden utilizar con rotores de cubeta oscilante o de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 15 mL. El diseño de membrana vertical patentado de Vivaspin y la cámara de filtración de canal delgado (US 5,647,990) minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades para soluciones repletas de partículas uniformes. La velocidad de Vivaspin Los productos combinados con baja superficie interna y área de membrana permiten una recuperación superior de soluciones muy diluidas. El Vivaspin 2 también ofrece flexibilidad para la optimización de procesos: se puede pipetear directamente el concentrado desde la cámara de punto muerto (integrada en la parte inferior del concentrador) o invertir la centrifugación del concentrado hacia el tapón de recuperación (que se puede sellar para almacenamiento). Cualquiera de los dos métodos da lugar a una recuperación casi total del concentrado.
  • Alta recuperación de retenido > 90%
  • Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
  • Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
  • Centrifugación inversa opcional para recuperación de concentrado
  • Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Ultrafiltración
Material (membrana) Hydrosart
MWCO 30 kDa
Esterilidad No estéril
Cantidad 25/paq.
Tipo Concentrador centrífugo
Volumen (métrico) 3 mL
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 126 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml)
Volumen de muestra Hasta 3 ml