Learn More
Sartorius Kit de purificación y concentración Vivapure™ LentiSELECT40
BIOPHARMA
Código de producto. 11720865 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de muestra:
4 x 40 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de muestra Tamaño de la unidad
11720865 4 x 40 mL cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11720865 Supplier Sartorius Supplier No. VSLVPQ040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    836.00€ / paquete de 1
    Ahorro 49.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purificación rápida de hasta 8 x 108 partículas virales
Vivapure LentiSELECT 40 es ideal para la purificación de lentivirus a partir de cultivos celulares de hasta 40 ml y contiene todos los componentes necesarios para cuatro purificaciones. Se recuperan hasta 8 x 108 partículas virales en menos de una hora. A diferencia de los métodos tradicionales de ultracentrifugación, la purificación del virus con Vivapure LentiSELECT es rápido y sencillo, sin necesidad de equipos costosos como una ultracentrífuga. Además, este procedimiento cromatográfico conduce a muestras de virus puros en contraste con el precipitado crudo de ultracentrífuga para lograr una mayor reproducibilidad y una mayor eficiencia de transferencia de genes.
  • Rápido
  • No tóxico
  • Mejor pureza que la granulación por ultracentrifugación
  • Práctico
  • Rentable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Tamaño de muestra 4 x 40 mL
Diana de purificación Cultivos celulares de 40 a 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Vectores lentivirales pseudotipados VSV-G