Learn More
Sartorius Vivaflow™ Casetes de flujo cruzado 50R
BIOPHARMA
Código de producto. 15983030 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Tamaño de la unidad
15983030 100 kDa cada uno
15730258 5 kDa cada uno
15198279 30 kDa cada uno
15178279 10 kDa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15983030 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VF05H4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00€
    313.00€ / paquete de 1
    Ahorro 145.00€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Includes
Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16
Dispositivos de flujo cruzado de laboratorio Plug and Play exclusivos, para concentrar muestras tales como virus y anticuerpos
  • Dispositivo reutilizable con baja adherencia. Hydrosart™ membrana (celulosa regenerada modificada)
  • Para la concentración de muestras de hasta 1 l
  • El área de membrana activa por dispositivo es de 50 cm2
  • Una unidad viene con todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del dispositivo con bomba de laboratorio y cabezal de bomba de tamaño 16
  • Para acelerar la concentración, se pueden ejecutar dos casetes simultáneamente
  • Carcasa principal acrílica y canal de flujo
  • Soporte de membrana de polipropileno
  • Nylon accesorios y tubos de PVC
  • Compatible con NaOH 1 M para limpieza y despirogenización
  • Alta velocidad de caudal y recuperación
  • L x An x Al: 100x 24 x 100mm
  • Caudal de la bomba: de 200 a 400 ml/min
  • Presión máxima, 45 psig
  • Temperatura máxima: 60 °C
  • Concentración/diafiltración de anticuerpos/proteínas recombinantes en la investigación biopharmacéutica
  • Concentración de pequeños lotes de producción de proteínas con fines diagnósticos
  • Concentración de virus a partir de sobrenadantes de cultivo celular o de muestras medioambientales
  • Concentración de nanopartículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Material Acrílico
Material (membrana) Celulosa
MWCO 100 kDa
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Concentración de virus y anticuerpos
Incluye Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16
Tipo de muestra Proteína, virus, nanopartículas
Tipo Casete de flujo cruzado
Volumen (métrico) De 100 ml a 1 l
Para utilizar con (equipo) Labscale Sistema TFF
Volumen de muestra 1 L