Learn More
Sartorius Concentrador de ADN Vivacon™ 2
BIOPHARMA
Código de producto. 11726355 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/Paq.
500/Paq.
Línea de productos:
Hydrosart
Vivacon 2
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad Línea de productos unitSize
11726355 10 kDa 100/paq. Hydrosart 100 PCS
12693455 10 kDa 25/Paq. Hydrosart paquete de 25
12313770 30 kDa 25/Paq. Hydrosart paquete de 25
11736355 30 kDa 100/paq. Hydrosart paquete de 100
11760846 30 kDa 500/Paq. Vivacon 2 paquete de 500
11744905 50 kDa 25/Paq. Vivacon 2 paquete de 25
11759255 50 kDa 100/paq. Vivacon 2 paquete de 100
11779255 100 kDa 100/paq. Vivacon 2 paquete de 100
11704905 2 kDa 25/Paq. Vivacon 2 paquete de 25
11780846 100 kDa 500/Paq. Vivacon 2 paquete de 500
11769255 100 kDa 25/Paq. Vivacon 2 paquete de 25
11760706 2 kDa 100/paq. Vivacon 2 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11726355 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VN02H02
Unidades de centrífuga para acelerar la concentración de ADN y el intercambio de tampones de muestras de 2 ml
Vivacon 2 son dispositivos centrífugos para aplicaciones de concentración de ADN e intercambio de tampón para muestras de hasta 2 ml. Para un rendimiento óptimo con muestras muy diluidas, por ejemplo, muestras forenses, Vivacon 2 está equipado con tecnología patentada Hydrosart™ Membranas de celulosa regenerada con propiedades de unión inespecífica extremadamente bajas y alto flujo. Sus altas recuperaciones y excelente reproducibilidad se combinan con la comodidad ofrecida por la graduación del volumen y los valores de corte de peso molecular impresos en cada dispositivo. Vivacon 2 presenta un diseño de membrana horizontal óptimo para el fraccionamiento de ADN (eliminación de cebadores), así como para el fraccionamiento de proteínas (eliminación de péptidos). La posibilidad de una centrifugación inversa tras el procesamiento de muestras garantiza la recuperación completa del concentrado, algo que resulta especialmente importante cuando se trabaja con bajas concentraciones de muestras.
  • Manipulación cómoda en rotores de ángulo fijo
  • Material de bajo nivel de unión
  • Posibilidad de centrifugación inversa
  • Graduación y MWCO impresos en el dispositivo
  • Recuperación de concentrado completa y altamente reproducible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 ng/ml
Tiempo de concentración 60 min
Tipo de filtro Ultrafiltración
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Material Policarbonato
Material (membrana) Celulosa
MWCO 10 kDa
Volumen de muestra 2 mL
Esterilidad No estéril
Área de filtración 0,95 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración de ADN, desalinización, intercambio de tampón, fraccionamiento
Fuerza máx. 5000 xG
Línea de productos Hydrosart
Cantidad 100/paq.
Tipo de muestra ADN, péptido
Tipo Concentrador de ADN
Volumen (métrico) 2 mL
Retención de volumen (métrico) 10 μl
Dimensiones (L x An) 12,5 x 1,6cm (4,92 x 0,62 pulg)
Longitud (imperial) 4,92 in
Longitud del giro posterior (imperial) 4,52 in
Longitud (métrico) 12,5 cm
Longitud del giro posterior (métrico) 11,5 cm
Anchura (imperial) 0,62 in
Anchura (métrico) 1,6 cm