Descripción
- Para la concentración de muestras de hasta 98 ml
- Se puede utilizar en una centrífuga o para la filtración a presión
- Combina la facilidad de uso de los dispositivos centrífugos con la flexibilidad y el control proporcionados por las celdas de ultrafiltración presurizadas
- De fácil montaje
- No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
- Se puede adaptar a la disponibilidad del equipo o a las preferencias específicas del usuario
- Para mayor comodidad, las unidades se centrifugan simplemente en una centrífuga de gran capacidad (soportes que aceptan frascos de 250 ml)
- Para un mejor control de procesos, se puede combinar la presión del gas con una agitación orbital suave
- Para lograr la máxima facilidad de uso con los requisitos mínimos de equipo, el dispositivo se presuriza y, a continuación, se deja sobre una mesa o en un refrigerador
- El concentrador cuenta con una membrana vertical que minimiza la suciedad, mientras que el tope incorporado de 350 μL evitará la concentración hasta la sequedad.
Características:
- Facilidad de uso
- Membrana de PES de flujo alto
- Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida
- Alta recuperación de retentato (90 %)
- Flexibilidad total del proceso
- Compatible con rotores basculantes
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Volumen de muestra | De 0,5 a 2,5 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Fuerza máx. | 5bar |
| Cantidad | 2 paq. |
| Tipo | Concentrador centrífugo |
| Mostrar más |