Description
Las farmacopeas internacionales requieren la esterilización completa de los productos farmacéuticos que se inyectan en la corriente sanguínea o que entran en el cuerpo por debajo de la superficie de la piel. Como fabricante de dichos productos, se le requerirá que proporcione una prueba de esterilidad del lote del producto final. Sterisart™ NF es un sistema completamente cerrado para la prueba de esterilidad de productos farmacéuticos. Se basa en el método de filtro de membrana, aunque elimina el procedimiento de manipulación de los filtros. De esta forma se elimina el riesgo principal de una contaminación secundaria y de resultados de falsos positivos. Una bomba peristáltica transfiere la muestra a las unidades de filtración y, después del aclarado, las unidades de filtración se llenan con medios y se utilizan para la incubación de los filtros sin ningún contacto con el medio ambiente.
- confiable Sartochem™ membrana
- alta retención de microbios
- baja adsorción
- Alta estabilidad mecánica
- abrazaderas para tubo preinstaladas codificadas por colores
- marcas de graduación fáciles de leer
- fácil de usar (varios adaptadores prácticos disponibles)
- identificación del número de producto/lote
- embalaje impermeable a los gases para la protección contra esterilizantes
Specifications
Specifications
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 15,7 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de esterilidad |
| Incluye | Dos pinchos de doble aguja de diferentes longitudes, con ventilación estéril |
| Presión máxima | 3 bar a 20 °C |
| Tipo de muestra | Liofilizados, polvos solubles, antibióticos líquidos |
| Método de esterilización | Radiación gamma |
| Temperatura máx. (imperial) | 122 °F |
| Temperatura máx. (métrico) | 50 °C |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.