Learn More
Sartorius Sistema de análisis de esterilidad Sterisart™ NF
BIOPHARMA
Código de producto. 11700965 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Método de esterilización:
EtO
Radiación gamma
Composición de la muestra:
Líquidos
Polvos de fácil disolución
Incluye:
Adaptador Luer universal, punta de aguja doble larga, ventilación estéril
Adaptador Luer universal, punta larga de doble aguja, ventilación estéril, septo
Aguja corta de doble punta, con ventilación estéril y tabique.
Aguja doble larga con punta, ventilación estéril y tabique.
Aguja larga, abertura lateral con punta sólida
Aguja larga, aguja de ventilación estéril empaquetada
Aguja larga, aguja de ventilación estéril, tabique
Conector Luer Lock hembra
Conexión Luer (Lock), aguja larga incluida, ventilación estéril
Dos puntas de aguja dobles de diferente longitud, estériles y ventiladas.
Dos puntas de aguja dobles de diferente longitud, una estéril con ventilación y tabique.
Punta corta de doble aguja, con ventilación estéril
Punta larga de doble aguja, con ventilación estéril
Sistema de tubos con dos puntas metálicas de doble aguja de diferente longitud
Opción de muestreo:
Septum
Sin septum
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Método de esterilización Composición de la muestra Incluye Opción de muestreo unitSize
11700965 Radiación gamma Líquidos Aguja doble larga con punta, ventilación estéril y tabique. Septum paquete de 10
10687683 EtO Líquidos Punta larga de doble aguja, con ventilación estéril Sin septum paquete de 10
11790955 Radiación gamma Líquidos Punta larga de doble aguja, con ventilación estéril Sin septum paquete de 10
11720965 Radiación gamma Líquidos Aguja larga, aguja de ventilación estéril empaquetada Sin septum paquete de 10
11740965 Radiación gamma Líquidos Conexión Luer (Lock), aguja larga incluida, ventilación estéril Sin septum paquete de 10
11730975 Radiación gamma Líquidos Conector Luer Lock hembra Sin septum paquete de 10
11750965 Radiación gamma Líquidos Adaptador Luer universal, punta de aguja doble larga, ventilación estéril Sin septum paquete de 10
11770965 Radiación gamma Líquidos Sistema de tubos con dos puntas metálicas de doble aguja de diferente longitud Sin septum paquete de 10
11720975 Radiación gamma Líquidos Aguja larga, abertura lateral con punta sólida Sin septum paquete de 10
11790965 Radiación gamma Polvos de fácil disolución Dos puntas de aguja dobles de diferente longitud, estériles y ventiladas. Sin septum paquete de 10
11710975 Radiación gamma Líquidos Punta corta de doble aguja, con ventilación estéril Sin septum 10 PCS
11730965 Radiación gamma Líquidos Aguja larga, aguja de ventilación estéril, tabique Septum paquete de 10
15972530 Radiación gamma Líquidos Aguja corta de doble punta, con ventilación estéril y tabique. Septum paquete de 10
11760965 Radiación gamma Líquidos Adaptador Luer universal, punta larga de doble aguja, ventilación estéril, septo Septum paquete de 10
11700975 Radiación gamma Polvos de fácil disolución Dos puntas de aguja dobles de diferente longitud, una estéril con ventilación y tabique. Septum paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11700965 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 16466GSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00€
    651.59€ / paquete de 10
    Ahorro 45.41€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona análisis de esterilidad en sistema completamente cerrado de productos farmacéuticos, recipientes abiertos, recipientes cerrados, jeringas precargadas, polvos y dispositivos médicos. El sistema de análisis de esterilidad Sartorius Sterisart&tra
Las farmacopeas internacionales requieren la esterilización completa de los productos farmacéuticos que se inyectan en la corriente sanguínea o que entran en el cuerpo por debajo de la superficie de la piel. Como fabricante de dichos productos, se le requerirá que proporcione una prueba de esterilidad del lote del producto final. Sterisart™ NF es un sistema completamente cerrado para la prueba de esterilidad de productos farmacéuticos. Se basa en el método de filtro de membrana, aunque elimina el procedimiento de manipulación de los filtros. De esta forma se elimina el riesgo principal de una contaminación secundaria y de resultados de falsos positivos. Una bomba peristáltica transfiere la muestra a las unidades de filtración y, después del aclarado, las unidades de filtración se llenan con medios y se utilizan para la incubación de los filtros sin ningún contacto con el medio ambiente.
  • confiable Sartochem™ membrana
  • alta retención de microbios
  • baja adsorción
  • Alta estabilidad mecánica
  • abrazaderas para tubo preinstaladas codificadas por colores
  • marcas de graduación fáciles de leer
  • fácil de usar (varios adaptadores prácticos disponibles)
  • identificación del número de producto/lote
  • embalaje impermeable a los gases para la protección contra esterilizantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 120 mL
Para utilizar con (aplicación) Análisis de esterilidad
Para utilizar con (equipo) Botellas de vidrio cerradas con septo
Modelo Sterisart Consumible
máx. (imperial) 122 °F
Temperatura (métrico) de 50 °C
Área de filtración 15,7 cm
Incluye Aguja doble larga con punta, ventilación estéril y tabique.
Tamaño de poro 0,45 μm
Presión de funcionamiento 3 bar a 20 °C
Tipo de muestra LVP
Composición de la muestra Líquidos
Opción de muestreo Septum
Método de esterilización Radiación gamma
Esterilidad Estéril