Descripción
Reusable stainless steel funnels for microbial enumeration and particle counting.
- Especialmente diseñados para su uso en la garantía de calidad microbiológica, estos tres soportes para filtros solo difieren en su capacidad.
- Los embudos reutilizables cuentan con una abrazadera de bloqueo especial que simplifica la colocación y extracción del filtro de membrana, lo que garantiza un bloqueo seguro.
- Para la trazabilidad, cada embudo de filtro tiene un número de serie individual.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Combisart |
| Tipo | Embudo |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de colonias o partículas |
| Incluye | Abrazadera de cierre |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro del filtro (métrico) | 4,7/5 cm |