Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de filtrado Vivaspin™
BIOPHARMA
Código de producto. 10778821 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
20 kDa
300 kDa
5 kDa
Paquete de inicio: 3 de cada: 5000, 10 000, 20 000 y 100 000 Da
Material (membrana):
PES
Triacetato de celulosa
Triacetato de celulosa, PES
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Material (membrana) unitSize
10778821 300 kDa PES paquete de 12
11785525 Paquete de inicio: 3 de cada: 5000, 10 000, 20 000 y 100 000 Da Triacetato de celulosa, PES paquete de 12
10323731 10 kDa Triacetato de celulosa paquete de 12
10333731 100 kDa PES paquete de 12
10139470 5 kDa Triacetato de celulosa paquete de 12
10212131 20 kDa Triacetato de celulosa 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10778821 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 13279E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retire las proteínas de las muestras difíciles de filtrar, incluso de la sangre entera. Sartorius Vivaspin™ Filtrate realiza una ultrafiltración centrífuga contra la dirección de la fuerza centrífuga para una preparación rápida y sencilla de ultrafiltrados libres de proteínas. Membranas PES y CTA para 5.000 a 300.000 Dalton MWCO.
Se ofrecen con varios MWCO y dos opciones de membrana:
  • El triacetato de celulosa (CTA) presenta una alta hidrofilicidad y una unión no específica muy baja.
  • Fundidas sin un soporte que pudiera unir los solutos filtrados, estas membranas son ideales donde la recuperación de moléculas de alto objetivo del filtrado es importante.
  • Las membranas de polietersulfona (PES) presentan características de baja contaminación,
  • Tenga una superficie uniforme, carente de interacciones hidrófobas o hidrófilas, lo que ofrece excelentes recuperaciones de proteínas para la mayoría de las soluciones.
Aplicaciones típicas para Vivaspin™ El filtrado incluye:
  • Preparación de muestras para medicamentos gratuitos
  • Análisis de metabolitos u hormonas
  • Desproteinización de muestras
  • Separación de proteínas de las sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas
  • Capacidad de muestra de 0,5 a 2,5 ml
  • Se puede utilizar en rotores de cestillos basculantes o de ángulo fijo, que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml de fondo cónico o plano estándar
  • Filtre el 90 % del volumen inicial de la muestra en 30 minutos
  • Evite el bloqueo prematuro de la membrana mediante muestras cargadas de partículas
  • Recupere el ultrafiltrado inmediatamente después de la centrifugación sin ningún desmontaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Ultrafiltración
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Material (membrana) PES
MWCO 300 kDa
Volumen de muestra De 0,5 a 2,5 mL
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen de muestras biológicas
Fuerza máx. 2000xG (rotor de ángulo fijo); 2500xG (rotor basculante)
Cantidad 12 paq.
Tipo Ultrafiltro centrífugo
Volumen (métrico) De 0,5 a 2,5 ml
Longitud (métrico) 93 mm
Diámetro (métrico) 14 mm