Learn More
Sartorius Medios de nutrientes Biosart™ 100
Código de producto. 10516281 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Detecta:
Enterococci
Escherichia coli y coliformes
Levaduras y mohos
Levaduras, mohos y bacterias
Pseudomonas aeruginosa
Recuento total
Tipo de medios:
Caso
Cetrimida
KF Strep; Azida
Lauril sulfato/Teepol
Levadura y moho m-Green, Schaufus Pottinger
Medios WL; Wallerstein
Mosto
R2A
Recuento total TTC
Sabouraud
Selectivo de levaduras y mohos m-Green
TGE; recuento total
Tergitol TTC
WL diferencial; Wallerstein diferencial
m Endo
mFC
Tipo de empaquetado:
Ampolla
Cantidad:
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Detecta Tipo de medios Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
10516281 Escherichia coli y coliformes Tergitol TTC Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11776025 Escherichia coli y coliformes Lauril sulfato/Teepol Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11756025 Recuento total Caso Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cetrimida Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10042301 Enterococci KF Strep; Azida Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11766025 Levaduras y mohos Selectivo de levaduras y mohos m-Green Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11753693 Escherichia coli y coliformes m Endo Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10072301 Escherichia coli y coliformes mFC Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10652602 Levaduras y mohos Levadura y moho m-Green, Schaufus Pottinger Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10307601 Recuento total R2A Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11786025 Levaduras y mohos Sabouraud Ampolla 2,5 ml 50 PCS
10265421 Enterococci WL diferencial; Wallerstein diferencial Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11762335 Recuento total Recuento total TTC Ampolla 2,5 ml paquete de 50
15932530 Levaduras y mohos Mosto Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10178572 Levaduras, mohos y bacterias Medios WL; Wallerstein Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10009920 Recuento total TGE; recuento total Ampolla 2,5 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10516281 Supplier Sartorius Supplier No. 1640002TTK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    114.56€ / paquete de 50
    Ahorro 7.44€
    6% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medios de nutrientes microbiológicos para unidades de filtración
Biosart™ Los 100 monitores han sido diseñados específicamente para realizar pruebas microbiológicas de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Estos monitores estériles con filtro de membrana y alfombrilla de celulosa incorporados están listos para su uso. Biosart™ 100 medios nutritivos para humedecer la almohadilla están disponibles en ampollas de plástico convenientes y esterilizadas individualmente. Cada caja de Biosart™ 100 Medios Nutritivos contiene 50 ampollas con medio estéril, cada una con 2,5 ml y un certificado de lote. Si se almacenan en condiciones adecuadas (+°4 C), los medios de cultivo tienen una vida útil de 12 meses (excepto Endo, KF Strep, Lauril Sulfato y Tergitol que tienen una vida útil de 9 meses). Biosart™ 100 Nutrient Media cumple con las regulaciones y recomendaciones internacionales: Farmacopeas internacionales, DIN y ISO normas, las Normas Americanas para Agua y Alimentos, regulaciones de agua mineral, directrices de las industrias de alimentos y bebidas. Dentro del alcance del procedimiento de garantía de calidad y los estrictos estándares de control de calidad, cada lote ha pasado Sartorius Se han superado con éxito las pruebas internas de promoción del crecimiento, esterilidad y parámetros físicos y técnicos. Los™ medios nutritivos Biosart 100 son cómodos de usar y eliminan la necesidad de manipular ampollas de vidrio.
  • Medios preesterilizados
  • Certificado de calidad para cada lote
  • Conformidad con las normativas internacionales
  • Recuperación uniforme
  • Listo para su uso
  • Vida útil aumentada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de caldo Tergitol TTC
Certificaciones/conformidad DIN, ISO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Detecta Escherichia coli y coliformes
Formulario Líquido
Formato Liquid, Ampule
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Tergitol TTC
Tipo de producto Medios entubados
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana E. coli, Coliformes
Tipo de prueba Pruebas microbiológicas
Volumen de llenado 2.5 mL
Para utilizar con (aplicación) Análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos
Incluye 50 Ampules
Material Plastic
N.° por paquete 50
Tipo de empaquetado Ampolla
Cantidad 2,5 ml
Calidad de fabricación DIN and ISO Standards, American Standards