Learn More
Sartorius Frasco de almacenamiento de poliestireno de un solo uso Sartolab™
Tienda Sartorius Productos
Descripción
- Los frascos se pueden utilizar con todas las unidades de filtración por vacío Sartolab™ RF|BT con un tamaño de cuello de 45 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Sartolab |
| Volumen de muestra | 1000 mL |