Descripción
- Caudales más altos con una gran superficie de filtración
- Sin pérdida de proteína con una membrana de afinidad de proteínas baja
- Bajo volumen de retención debido a un soporte de membrana optimizado
- Riesgo minimizado de contaminación con una unidad completa lista para usar
- Se puede utilizar como sistema independiente o con Sartolab™ Multiestación
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Filtro de vacío |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 50 mL |
| Para utilizar con (equipo) | MultiStation |
| Volumen de muestra | 50 mL |