Learn More
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 18528074 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
18528074 0,2 μm paquete de 10
1 options
Código de producto. 18528074 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 18092D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    148.00€ / paquete de 10
    Ahorro 4.00€
    2% Descuento
En stock
Unidad de filtración a presión con prefiltro para filtración estéril o clarificación de medios, soluciones acuosas y mezclas de solventes en lotes que van desde 100 ml a 5 L.
  • Caudales máximos con gran superficie de filtración (20 cm²)
  • Sin pérdida de proteínas con una membrana de baja unión
  • Volumen muerto bajo gracias a un soporte de membrana optimizado
  • Versiones disponibles con prefiltro para soluciones con alta carga de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Prefiltro
Material Policarbonato
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 20 centímetros²
Tipo Unidades de filtración
Volumen (métrico) 1.2 mL
Diámetro (métrico) 61 mm
Para utilizar con (equipo) Sartolab P20
Volumen de muestra 10 L