Learn More
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 18508074 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
18508074 0,45 μm paquete de 100
1 options
Código de producto. 18508074 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 18076N
 Artículo restringido
En stock
Unidad de filtración a presión con prefiltro para la clarificación de soluciones con alta carga de partículas en cantidades desde 100 ml hasta 5 L.
  • Cuenta con una entrada de espiga de manguera y una salida de espiga de manguera.
  • Incluye un 0,45 μmembrana de polietersulfona (PES)
  • Disponible en un paquete que contiene 100 piezas no estériles.
  • Recomendado para soluciones difíciles de filtrar, como medios que contienen suero.
  • Caudales máximos con gran superficie de filtración (20 cm²)
  • Sin pérdida de proteínas con una membrana de baja unión
  • Volumen muerto bajo gracias a un soporte de membrana optimizado
  • Versiones disponibles con prefiltro para soluciones con alta carga de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Prefiltro
Material Policarbonato
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 20 centímetros²
Tipo Unidades de filtración
Volumen (métrico) 1.2 mL
Diámetro (métrico) 61 mm
Para utilizar con (equipo) Sartolab P20
Volumen de muestra 10 L