Learn More
Sartorius Sartobind™ Laboratorio Rapid A
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-200089276 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
4 unidades
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178672 1 unidad 1 paquete
30178671 4 unidades paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30178672 Proveedor Sartorius N.º de proveedor SBLRA025EL1
Unidad de cromatografía de afinidad de proteína A que ofrece una solución rápida, flexible y a prueba de futuro para la purificación de anticuerpos.
  • Los altos caudales y los tiempos de residencia reducidos le llevan del equilibrio al anticuerpo puro en menos de dos minutos.
  • La máxima capacidad de unión dinámica favorece la preparación de su muestra de anticuerpos con el mayor rendimiento y pureza posibles.
  • Las unidades listas para usar evitan la necesidad de rellenar columnas y desgasificar el tampón, al tiempo que permiten una cómoda prefiltración en línea.
  • Resistencia a la presión mejorada en una plataforma que garantiza una purificación confiable con o sin un sistema de cromatografía líquida.
  • A prueba de futuro por diseño, garantizando la facilidad de transferencia de sus objetivos más prometedores a la producción clínica y comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 2,5 a 25 ml/min.
Tipo de columna Affinity
Fase estacionaria Agarosa o proteína A
Diameter (Metric) Inner Column 25 mm
Volumen (métrico) 0.5 mL
Cantidad 1 unidad