Learn More
Sars Membrane Protein Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18613006 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613006 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613006 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241059F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.78€
    583.80€ / 0.1 ml
    Ahorro 81.98€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Sars Membrane Protein Polyclonal antibody specifically detects Sars Membrane Protein in SARS-CoV samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sars Membrane Protein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen E1 glycoprotein, Matrix glycoprotein, Membrane glycoprotein, SARS coronavirus M protein, SARS coronavirus Membrane protein, SARS CoV, SARS CoV M glycoprotein, SARS CoV Matrix protein, Sars M, Sars Matrix Protein, SARSCoV, SARS-CoV M protein, SARS-CoV Membrane protein, Severe acute respiratory syndrome
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antibody was developed by immunizing rabbits with a synthetic peptide corresponding to a 13 aa peptide from within the first 50 amino acids from the M (Membrane protein) for the human SARS coronavirus (Genbank accession no. AFR58746.1) Amino Acid Squence: ADNGTITVEELKQ
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1489672
Especies diana SARS-CoV
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus