Descripción
Sars Membrane Protein Polyclonal specifically detects Sars Membrane Protein in SARS-CoV samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sars Membrane Protein |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P59596 |
| Alias de gen | E1 glycoprotein, Matrix glycoprotein, Membrane glycoprotein, SARS coronavirus M protein, SARS coronavirus Membrane protein, SARS CoV, SARS CoV M glycoprotein, SARS CoV Matrix protein, Sars M, Sars Matrix Protein, SARSCoV, SARS-CoV M protein, SARS-CoV Membrane protein, Severe acute respiratory syndrome |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |