Learn More
Sars Membrane Protein Antibody (2H2C4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18577522 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18577522 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18577522 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1288520.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
Sars Membrane Protein Monoclonal specifically detects Sars Membrane Protein in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sars M
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2H2C4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación Subclonal supernatant with No Preservative
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of SARS-m protein expressed in E. Coli.
Método de purificación Tissue culture supernatant
Cantidad 0.025 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Specific for SARS-M.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1