missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike S2 Antibody (2812C) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30668312 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30668312 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30668312 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10850P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike S2 Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S2 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike S2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2812C
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen COVID-19, S2 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Spike, Spike glycoprotein Subunit 2, spike protein, Spike protein S2, structural protein, surface glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit, Met697-Pro1213
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.