missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (2811A) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30674203 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30674203 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30674203 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB105407P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2811A
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen SARS-CoV-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit, Arg319-Phe541, Accession # QHD43416
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 0
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.