missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (1038459) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30678919 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30678919 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30678919 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10707JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in MERS-CoV samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1038459
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen SARS-CoV-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spodoptera frugiperda insect ovarian cell line Sf21-derived MERS-CoV-2 Spike S1, Met1-Pro747, Accession # K9N5Q8.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 0
Especies diana MERS-CoV
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.