missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (B3449M), DyLight 680 , R&D Systems™

Código de producto. 18498818 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498818 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498818 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300514FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.00€
    641.55€ / 0.2 ml
    Ahorro 37.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV/SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA/ELISA Detection (Matched Antibody Pair)/Lateral Flow Assay/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Aplicaciones ELISA, ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Lateral Flow, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon B3449M
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740575
Especies diana SARS-CoV, SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.