Learn More
SARM1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18335194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18335194 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18335194 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP313023
Rabbit Polyclonal Antibody
SARM1 Polyclonal antibody specifically detects SARM1 in Human, Drosophila samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SARM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 20% Glycerol (pH7)
Alias de gen KIAA0524SAM domain-containing protein 2, SAMD2sterile alpha and HEAT/Armadillo motif protein, ortholog of Drosophila, SARMFLJ36296, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, sterile alpha and TIR motif containing 1, sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human SARM1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23098
Especies diana Human, Drosophila
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG