Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosina, 98 %
Código de producto. 10235630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235630 100 g Frasco de plástico 100 g
10041860 500 g Frasco de plástico 500 GR
11905341 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10235630 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 157741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    36.65€ / 100 g
    Ahorro 6.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-97-1
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00004279
Clave InChI FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
Nombre IUPAC ácido 2-(metilamino)acético
SMILES CNCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine
Color Incoloro o blanco amarillento
Forma física Cristales o polvo
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3NHCH2CO2H
Agua 2% max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza ≥97.5% (total base)