Learn More
SAR405838, MedChemExpress
Código de producto. 16470138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470138 5 mg 5 miligramos
16457678 10 mg 10 miligramos
16437576 100 mg 100 miligramos
16423687 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18986
MedChemExpress SAR405838 (MI-77301), an analog of MI-773, is a highly potent and selective MDM2-p53 interaction inhibitor. SAR405838 binds to MDM2 with a Ki of 0.88 nM. SAR405838 induces apoptosis and has potent antitumor activity.
SAR405838 (MI-77301), an analog of MI-773, is a highly potent and selective MDM2-p53 interaction inhibitor. SAR405838 binds to MDM2 with a Ki of 0.88 nM. SAR405838 induces apoptosis and has potent antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR405838
CAS 1303607-60-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34Cl2FN3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo MI-77301
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (177.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](N[C@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)N[C@@H]5CC[C@@H](O)CC5
Peso molecular (g/mol) 562.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.5
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death