Learn More
SAR125844, MedChemExpress
Descripción
SAR125844 is a potent, highly selective, reversible and ATP-competitive MET receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor, with an IC50 of 4.2 nM. Shows inhibition of MET autophosphorylation in cell-based assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SAR125844 |
| CAS | 1116743-46-4 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H23FN8O2S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 45 mg/mL (81.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCN1CCOCC1)NC2=NC3=CC=C(SC4=NN=C5C=CC(C6=CC=C(F)C=C6)=NN54)C=C3S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 550.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.63 |
| Mostrar más |