missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAPS2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18027373 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18027373 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18027373

Marca: Novus Biologicals NB10041414

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SAPS2 Polyclonal specifically detects SAPS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAPS2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Formulación TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_055493.2
Alias de gen dJ579N16.1, KIAA0685PP6R2SAPS2serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 2, protein phosphatase 6, regulatory subunit 2, SAP190, SAPS domain family member 2, SAPS domain family, member 2
Símbolos de los genes PPP6R2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 775 and 825 of human SAPS domain family, member 2 using the numbering given in entry NP_055493.2 (GeneID 9701).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9701
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.