Learn More
Sapitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16471687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471687 50 mg 50 miligramos
16458227 5 mg 5 miligramos
16416096 100 mg 100 miligramos
16415518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13050
MedChemExpress Sapitinib (AZD-8931) is a reversible, ATP competitive EGFR inhibitor of with IC50s of 4, 3 and 4 nM for EGFR, ErbB2 and ErbB3 in cells, respectively.
Sapitinib (AZD-8931) is a reversible, ATP competitive EGFR inhibitor of with IC50s of 4, 3 and 4 nM for EGFR, ErbB2 and ErbB3 in cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sapitinib
CAS 848942-61-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClFN5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo AZD-8931
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (69.63 mM)
SMILES O=C(CN1CCC(OC2=CC3=C(NC4=CC=CC(Cl)=C4F)N=CN=C3C=C2OC)CC1)NC
Peso molecular (g/mol) 473.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.93
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease