Learn More
Heathrow Scientific Cuchara de muestreo, estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 17699790 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
17699790 60 mL 205 x 40 x 27 mm (LxWxH) paquete de 10
17679790 125 mL 218 x 49 x 33 mm (LxWxH) paquete de 10
17659790 250 mL 195 x 58 x 44 mm (LxWxH) paquete de 10
17639790 500 mL 255 x 92 x 53 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17699790 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor 120857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.05€
    13.86€ / paquete de 10
    Ahorro 1.19€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Cucharas de muestreo duraderas que están diseñadas para una fácil recuperación de muestras de gránulos, polvos y pastas. Las cucharas están diseñadas para un solo uso para evitar la contaminación del material de muestra a granel.
  • Diseño duradero
    • Aperturas grandes y anchas para una fácil recuperación de muestras
    • Fondo plano para estabilizar la muestra en escala o superficie plana
    • Trazable por lotes
    • A prueba de rotura construido de material inerte, sin BSE/TSE
    • Cuenta con un mango largo para acceder al recipiente profundo
  • Recuperación de muestras segura
    • Estéril
    • Desechable para garantizar que no haya contaminación cruzada química
    • Fabricado con poliestireno apto para uso alimentario según la FDA en una sala limpia de clase ISO 8
    • Cumple con los requisitos de control de calidad y GMP para el muestreo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 y UE 1935/2004
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de gránulos, polvos y pastas
Tamaño 205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
Anchura (métrico) 40 mm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 205 mm
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Fondo plano