Descripción
- Tapa roscada roja hermética
- Se puede esterilizar en autoclave sin la tapa
- Vaso de precipitado de polipropileno, tapa de LDPE
- Resistencia a la temperatura del vaso: -20° hasta +120 °C
- Resistencia a la temperatura de la cubierta: -80° hasta +75 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Cubierta |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura máxima | Vaso de precipitados de -20 °C a +120 °C; cubierta de -80 °C a +75 °C |
| Cantidad | Unitary |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 0,01 kg |
| Color del tapón | Rojo |
| Mostrar más |