Especificaciones
| Concentración | 1 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.1 mM Ca^2+, 0.01 mM Mn^2+, protein stabilizer. |
| Cantidad | 1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C in the dark. |
| Propiedades del inhibidor | A precipitate may form during storage. This does not have a significant adverse effect on the product. If a precipitate forms upon long-term storage at 4°C, warm to 37C and centrifuge before use. The recommended concentration range for use is 5-20 μg/mL. |
| Categoría de investigación | Glycobiology |
| Línea de productos | Novus |
| Expresión | Sambucus Nigra Lectin |