Learn More
Trifluorometanosulfonato de samario(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782074 1 g Frasco de plástico 1 g
10370524 10 g Frasco de plástico 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383170010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52093-28-4 | C3F9O9S3Sm | 597.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52093-28-4
Fórmula molecular C3F9O9S3Sm
Peso molecular (g/mol) 597.55
Número MDL MFCD00192431
Clave InChI DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
PubChem CID 10145316
SMILES [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC trifluorometansulfonato de samario (3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.57
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.