Learn More
Perclorato de samario(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436335 10 g 10 g
15446335 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040567.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13569-60-3 | Cl3H2O13Sm | 466.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13569-60-3
Fórmula molecular Cl3H2O13Sm
Peso molecular (g/mol) 466.71
Número MDL MFCD00049769
Clave InChI ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
Nombre IUPAC triperclorato de samario (3+) hidratado
SMILES O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.80 (448.70 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.